Drukuj
β-Glicerofosforan disodu pentahydrat 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
410990250 410991000 410995000
ACRO410990250EA 273 PLN
ACRO410990250 ACRO410991000 ACRO410995000
β-Glicerofosforan disodu pentahydrat 98%
β-Glicerofosforan disodu pentahydrat
Formuła: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MW: 306.11 g/mol
Temp. topnienia: 102…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002135
Numer CAS: 13408-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 212-464-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Isomer ≤2 % alpha-Isomer