Drukuj
β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na₂, reduced form) hydrate 95+%, reduced
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
271100010 271102500 271100050 271100250
ACRO271100010EA 578 PLN
ACRO271100010 ACRO271102500 ACRO271100050 ACRO271100250
β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na₂, reduced form) hydrate 95+%, reduced
β-Dihydronicotinamide adenine dinucleotide disodium salt (NADH-Na₂, reduced form) hydrate
Formuła: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂·H₂O
Temp. topnienia: 140…142 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03791273
Numer CAS: 1949720-50-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-123-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %