Fiolet metylowy 2B
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
A12159.18
A12159.30
A12159.18EA
249
PLN
A12159.18
A12159.30
Fiolet metylowy 2B
Fiolet metylowy 2B
CAS No.: 8004-87-3
Molecular Formula: C24H27N3.HCl
Formula Weight: 393.96
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00012568
Formuła:
C₂₄H₂₈ClN₃ Temp. topnienia: 137 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012568 Numer CAS: 8004-87-3 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |