Ftalocyjanina miedzi(II) 90% (dye content) β-form, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
252980-25G
252980-100G
252980-5G
SIAL252980-25GEA
343
PLN
SIAL252980-25G
SIAL252980-100G
SIAL252980-5G
Ftalocyjanina miedzi(II) 90% (dye content) β-form, Sigma-Aldrich®
Ftalocyjanina miedzi(II)
Formuła:
C₃₂H₁₆CuN₈ Temp. topnienia: 480 °C |
Numer MDL:
MFCD00010719 Numer CAS: 147-14-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-685-1 Klasyfikacja Merck : 12,02584 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Colour) | Dark Blue to Violet or Purple |
Appearance (Form) | Powder |
Infrared Spectrum | Conforms to Structure |
ICP Major Analysis | Confirmed |
Wavelength, c=0.005 g/l; Chloronapthalene | 675 - 681 nm |
Extinction Coefficient | ≥75000 |
Carbon | 58.7 - 74.7% |
Nitrogen | 17.1 - 21.7% |
Solubility (Turbidity) | Turbid |
Solubility (Color) c = 10 mg/ml; Pyridine | Dark Blue |