Drukuj
Ftalocyjanina miedzi(II) ∼95% (dye basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
269150250 269152500
ACRO269150250EA 251 PLN
ACRO269150250 ACRO269152500
Ftalocyjanina miedzi(II) ∼95% (dye basis)
Ftalocyjanina miedzi(II)
Formuła: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576.08 g/mol
Temp. topnienia: 480
Numer MDL: MFCD00010719
Numer CAS: 147-14-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-685-1
Klasyfikacja Merck : 12,02584
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Titration with Na2S2O3 ≥94 % (ex Cu)