Drukuj
Ftalocyjanina miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
M-Clarity™ quality level = MQ100
546682-200MG 546682-2G
SIAL546682-200MGEA 251 PLN
SIAL546682-200MG SIAL546682-2G
Ftalocyjanina miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Ftalocyjanina miedzi(II)
Formuła: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576.08 g/mol
Temp. topnienia: 480
Numer MDL: MFCD00010719
Numer CAS: 147-14-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-685-1
Klasyfikacja Merck : 12,02584