Drukuj
Ftalocyjanina miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
546674-1G 546674-5G
SIAL546674-1GEA 1400 PLN
SIAL546674-1G SIAL546674-5G
Ftalocyjanina miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Ftalocyjanina miedzi(II)
Formuła: C₃₂H₁₆CuN₈
Temp. topnienia: 480 °C
Numer MDL: MFCD00010719
Numer CAS: 147-14-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-685-1
Klasyfikacja Merck : 12,02584