Ftalocyjanina miedzi(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32 copper, Pigment Blue 15
43650.09
43650.30
43650.18
43650.09EA
498
PLN
43650.09
43650.30
43650.18
Ftalocyjanina miedzi(II)
Ftalocyjanina miedzi(II)
CAS No.: 147-14-8
Molecular Formula: C32H16CuN8
Formula Weight: 576.08
Physical Form: Powder
Appearance: Blue to purple
Melting Point: 350°
Beilstein Reference: 4121848
Merck Reference: 14,2520
MDL No.: MFCD00010719
Formuła:
C₃₂H₁₆CuN₈ MW: 576.08 g/mol Temp. topnienia: 350 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010719 Numer CAS: 147-14-8 Numer WE (dawny EINECS): 205-685-1 Klasyfikacja Merck : 12,02584 |