AMBERLITE ® IRN-78, żywica jonowymienna kationowa typ (OH-) nuclear_grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45591.A3
45591.36
45591.A3EA
1110
PLN
45591.A3
45591.36
AMBERLITE ® IRN-78, żywica jonowymienna kationowa typ (OH-) nuclear_grade
AMBERLITE ® IRN-78, żywica jonowymienna kationowa typ (OH-)
CAS No.: 11128-95-3
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly basic anion exchange resin
Physical Form: Amber beads
Appearance: Amber
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145822 Numer CAS: 11128-95-3 Klasyfikacja Merck : 14,382 |