AMBERLITE ® IRN-77, żywica jonowymienna kationowa typ (H+) nuclear_grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
16821.36
16821.A3
16821.36EA
537
PLN
16821.36
16821.A3
AMBERLITE ® IRN-77, żywica jonowymienna kationowa typ (H+) nuclear_grade
AMBERLITE ® IRN-77, żywica jonowymienna kationowa typ (H+)
CAS No.: 11128-94-2
Molecular Formula: Styrene-DVB; Strongly acidic cation exchange resin
Merck Reference: 14,382
MDL No.: MFCD00145822
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
11128-94-2 Klasyfikacja Merck : 14,382 |