Jod 5 g/l in chloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
Dostawca: VWR Chemicals
87855.290EA
846
PLN
87855.290
Jod 5 g/l in chloroform Reag. Ph. Eur. 1045805
Jod
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
I₂ MW: 253,81 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011355 Numer CAS: 7553-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-442-4 |