Zieleń trwała FCF
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16520.06
A16520.22
A16520.06EA
278
PLN
A16520.06
A16520.22
Zieleń trwała FCF
Zieleń trwała FCF
CAS No.: 2353-45-9
Molecular Formula: C37H34N2Na2O10S3
Formula Weight: 808.86
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 5718212
Merck Reference: 14,3941
MDL No.: MFCD00013053
Formuła:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013053 Numer CAS: 2353-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-091-5 Klasyfikacja Merck : 14,3941 |