Zieleń trwała FCF, pure, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Light green, Sodium 2-((4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-5-hydroxybenzenesulphonate, CI 42053, Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
410530250
410531000
ACRO410530250EA
505
PLN
ACRO410530250
ACRO410531000
Zieleń trwała FCF, pure, certified
Zieleń trwała FCF
Formuła:
C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013053 Numer CAS: 2353-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-091-5 Klasyfikacja Merck : 13,03970 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Bordeaux to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥85 % |
UV Lambda max | 622 to 626 nm |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 0.98 to 1.20 |
BSC Certification | Passes |