Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12982.06
12982.14
12982.06EA
388
PLN
12982.06
12982.14
Lithium acetate hydrate ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Lithium acetate hydrate
Purity: 99.998%
CAS No.: 546-89-4
Molecular Formula: LiOOCCH3.xH2O
Formula Weight: 65.98(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 57.8°
MDL No.: MFCD00013057
Formuła:
H₃CCOOLi·xH₂O MW: 65.98 g/mol (anhy) Gęstość: 1.26 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013057 Numer CAS: 546-89-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-914-3 Klasyfikacja Merck : 14,5521 |