Dekstryna, precipitated by alcohol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Dextrin
A15717.36
A15717.22
A15717.36EA
738
PLN
A15717.36
A15717.22
Dekstryna, precipitated by alcohol
Dekstryna
CAS No.: 9004-53-9
Merck Reference: 14,2953
MDL No.: MFCD00081554
Formuła:
(C₆H₁₂O₆)n Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081554 Numer CAS: 9004-53-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-675-4 Klasyfikacja Merck : 14,2953 |