Drukuj
Dekstryna
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Dextrin
406281000 406285000
ACRO406281000EA 174 PLN
ACRO406281000 ACRO406285000
Dekstryna
Dekstryna
Formuła: (C₆H₁₂O₆)n
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081554
Numer CAS: 9004-53-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-675-4
Klasyfikacja Merck : 13,02971
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %