Drukuj
Oleinian potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Oleic acid potassium salt
60420-1KG 60420-250G
SIAL60420-1KGEA 651 PLN
SIAL60420-1KG SIAL60420-250G
Oleinian potasu, Sigma-Aldrich®
Oleinian potasu
Formuła: C₁₈H₃₃KO₂
MW: 320.56 g/mol
Temp. topnienia: 235…240 °C
Numer MDL: MFCD00064243
Numer CAS: 143-18-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-590-5
Klasyfikacja Merck : 13,07735