Drukuj
Giemsa's stain solution biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
295591000 295595000
ACRO295591000EA 140 PLN
ACRO295591000 ACRO295595000
Giemsa's stain solution biological stain
Giemsa's stain
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081642
Numer CAS: 51811-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 257-438-2
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue to dark purple Solution
Additional info Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
UV Lambda max 646 to 651 nm (c=0.1, MeOH) Methylene blue