Drukuj
Giemsa's stain, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
153230050 153230250
ACRO153230050EA 172 PLN
ACRO153230050 ACRO153230250
Giemsa's stain, pure, high purity biological stain
Giemsa's stain
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081642
Numer CAS: 51811-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 257-438-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to black Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (110°C)
UV Lambda max 520 to 525 nm (in MeOH)
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥600 (in MeOH) On dried substance