Antimony (III) ethanolate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 10433-06-4
Molecular Formula: Sb(OC2H5)3
Formula Weight: 256.90
Flash Point:
Formuła:
C₆H₁₅O₃Sb Temp. Wrzenia: 95 °C (11 mmHg) Gęstość: 1,524 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00015123 Numer CAS: 10433-06-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-914-5 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |