9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
9-Oxofluoren-4-carboxylic acid, 9-Oxo-9H-fluorene-4-carboxylic acid, 9-Oxofluorene-4-carboxylic acid
B25021.03
B25021.06
B25021.03EA
241
PLN
B25021.03
B25021.06
9-Fluorenone-4-carboxylic acid ≥98%
9-Fluorenone-4-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 6223-83-2
Molecular Formula: C14H8O3
Formula Weight: 224.22
Melting Point: 224-228°
Beilstein Reference: 2694801
Formuła:
C₁₄H₈O₃ Temp. topnienia: 224…228 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001145 Numer CAS: 6223-83-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-311-9 |