Drukuj
Orange G 85+%, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
229820250 229821000
ACRO229820250EA 357 PLN
ACRO229820250 ACRO229821000
Orange G 85+%, pure, high purity biological stain
Orange G
Formuła: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Temp. topnienia: 141 °C
Gęstość: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012457
Numer CAS: 1936-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-705-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥85.0 %