Drukuj
Orange G, czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
416550100 416551000
ACRO416550100EA 184 PLN
ACRO416550100 ACRO416551000
Orange G, czysty, certified
Orange G
Formuła: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Temp. topnienia: 141 °C
Gęstość: 0,45 to 0.47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012457
Numer CAS: 1936-15-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-705-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 476 to 481 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.88 to 0.95
BSC Certification Passes
Microbial contamination (Salmonella) Absent in 375g