Drukuj
Sól sodowa rezazuryny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
M-Clarity™ quality level = MQ200
R7017-1G R7017-5G
SIALR7017-1GEA 200 PLN
SIALR7017-1G SIALR7017-5G
Sól sodowa rezazuryny, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa rezazuryny
Formuła: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005036
Numer CAS: 62758-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 263-718-5