Drukuj
Sól sodowa rezazuryny, pure, high purity biological stain
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
189900010 189900050 189900250
ACRO189900010EA 211 PLN
ACRO189900010 ACRO189900050 ACRO189900250
Sól sodowa rezazuryny, pure, high purity biological stain
Sól sodowa rezazuryny
Formuła: C₁₂H₆NNaO₄
MW: 251.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005036
Numer CAS: 62758-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 263-718-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥75 %