Sól sodowa rezazuryny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
B21187.03
B21187.06
B21187.03EA
282
PLN
B21187.03
B21187.06
Sól sodowa rezazuryny
Sól sodowa rezazuryny
CAS No.: 62758-13-8
Molecular Formula: C12H6NNaO4
Formula Weight: 251.18
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3794971
Merck Reference: 14,8141
MDL No.: MFCD00005036
As indicator pH 3.8 (orange) to 6.5 (dark violet)
Formuła:
C₁₂H₆NNaO₄ MW: 251.17 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005036 Numer CAS: 62758-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 263-718-5 |