Drukuj
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: X-Gluc
M-Clarity™ quality level = MQ200
B6650-100MG B6650-10MG B6650-25MG
SIALB6650-100MGEA 3470 PLN
SIALB6650-100MG SIALB6650-10MG SIALB6650-25MG
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu), Sigma-Aldrich®
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu)
Formuła: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521.79 g/mol
Temp. topnienia: 230
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00058543
Numer CAS: 114162-64-0