Drukuj
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: X-Gluc
331191000 331190250
ACRO331191000EA 2080 PLN
ACRO331191000 ACRO331190250
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu) 98%
X-GlcA (sól cykloheksyloamonowa 5-bromo-4-chloro-3-indolilo-ß-D-glukuronianu)
Formuła: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521.79 g/mol
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00058543
Numer CAS: 114162-64-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to off-white Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %