Sól sodowa azometyny H hydrat
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Sodium 5-hydroxy-4-((2-hydroxybenzylidene)amino)-7-sulphonaphthalene-2-sulphonate xhydrate, Azomethine-H monosodium salt hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt hydrate, Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate hydrate, Azomethine-H sodium hydrate
CAS No.: 206752-32-1
Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O
Formula Weight: 445.41(anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O MW: 463.42 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149588 Numer CAS: 206752-32-1 Numer WE (dawny EINECS): 250-975-3 |