Drukuj
Sól sodowa azometyny H, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11962.0010 1.11962.0100
1.11962.0010EA 2640 PLN
1.11962.0010 1.11962.0100
Sól sodowa azometyny H, Supelco®
Sól sodowa azometyny H
Formuła: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
Temp. topnienia: > 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042050
Numer CAS: 5941-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 227-698-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 445.39 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3