Drukuj
Azomethine H hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Hydroxy-5-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]naphthalene-2,7-disulphonic acid hydrate, 8-Hydroxy-1-[[(2-hydroxyphenyl)methylene]amino]naphthalene-3,6-disulphonic acid hydrate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid hydrate, Azomethine-H hydrate
16810.04 16810.09 16810.14
16810.04EA 595 PLN
16810.04 16810.09 16810.14
Azomethine H hydrate
Azomethine H hydrate
CAS No.: 32266-60-7 Molecular Formula: C17H13NO8S2.xH2O Formula Weight: 423.40(anhy) Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00066536
Formuła: C₁₇H₁₃NO₈S₂·H₂O
MW: 441.44 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066536
Numer CAS: 32266-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 250-975-3