Drukuj
Indygokarmin, dark powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
0215263805 0215263880
ICNA0215263805EA 170 PLN
ICNA0215263805 ICNA0215263880
Indygokarmin, dark powder
Indygokarmin
Indigo Carmine is a blue, anionic indigoid dye.
Indigo Carmine is useful in the staining of Negri bodies. It can be used as a contrast stain for plasma when red nuclear stains are used.
  • Presentation: Dark Powder
  • Soluble in water (3 mg/mL) and ethanol (3 mg/mL).
  • Storage temperature: Store at room Temperature, protect from light.
Formuła: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Temp. topnienia: ? 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005723
Numer CAS: 860-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-728-8
Klasyfikacja Merck : 13,04969
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity Test Passes
UV/Vis: l max (water) 605-615nm