Drukuj
Indygokarmin, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
M-Clarity™ quality level = MQ200
131164-100G 131164-25G
SIAL131164-100GEA 1030 PLN
SIAL131164-100G SIAL131164-25G
Indygokarmin, Sigma-Aldrich®
Indygokarmin
Formuła: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466.36 g/mol
Temp. topnienia: > 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005723
Numer CAS: 860-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-728-8
Klasyfikacja Merck : 13,04969