Drukuj
Indygokarmin, czysty, certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
412300250 412301000
ACRO412300250EA 280 PLN
ACRO412300250 ACRO412301000
Indygokarmin, czysty, certified
Indygokarmin
Formuła: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Temp. topnienia: ? 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005723
Numer CAS: 860-22-0
Numer WE (dawny EINECS): 212-728-8
Klasyfikacja Merck : 13,04969
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark blue to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
UV Lambda max 608 to 612 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.07
BSC Certification Passes