4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
H27309.18
H27309.09
H27309.18EA
2480
PLN
H27309.18
H27309.09
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 6921-66-0
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 27-30°
MDL No.: MFCD00238557
Formuła:
C₈H₇ClO₂ MW: 170.6 Temp. topnienia: 27…30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00238557 Numer CAS: 6921-66-0 |