Drukuj
Dokuzan sodowy ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
M-Clarity™ quality level = MQ200
323586-100G 323586-5G 323586-500G
SIAL323586-100GEA 127 PLN
SIAL323586-100G SIAL323586-5G SIAL323586-500G
Dokuzan sodowy ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dokuzan sodowy
Formuła: C₂₀H₃₇NaO₇S
MW: 444.57 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ∼155 °C
Gęstość: ∼1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012455
Numer CAS: 577-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-406-4
Klasyfikacja Merck : 12,03460