Drukuj
Dokuzan sodowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dioctyl sulphosuccinate sodium salt, Dioctyl sulphosuccinate, sodium salt, Sodium dioctyl sulphosuccinate, Sodium 1,4-bis((2-ethylhexyl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulphonate, bis(2-Ethylhexyl) sodium sulphosuccinate
117100010 117101000 117100025
ACRO117100010EA 569 PLN
ACRO117100010 ACRO117101000 ACRO117100025
Dokuzan sodowy 96%
Dokuzan sodowy
Formuła: C₂₀H₃₇NaO₇S
MW: 444.57 g/mol
Temp. topnienia: 153…157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012455
Numer CAS: 577-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-406-4
Klasyfikacja Merck : 12,03460
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Waxy solid
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥95 %
Water ≤2 %
Color of alcohol solution ≤100 APHA (50 % solids in 1:1 alcohol/water)
Insoluble matter ≤300 ppm (50 % in toluene)
Iodine value ≤0.25 (on solids basis)
Acid number ≤2.5 (on solids basis)