2-Chloro-3',4'-dihydroksyacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, α-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
B23496.14
B23496.22
B23496.36
B23496.14EA
674
PLN
B23496.14
B23496.22
B23496.36
2-Chloro-3',4'-dihydroksyacetofenon ≥97%
2-Chloro-3',4'-dihydroksyacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 99-40-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2092660
Formuła:
C₈H₇ClO₃ MW: 186.59 Temp. topnienia: 172…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002200 Numer CAS: 99-40-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-754-8 |