Drukuj
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, dihydrat ≥98% (dry basis), GR for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03028.0005 1.03028.0025
1.03028.0005EA 953 PLN
1.03028.0005 1.03028.0025
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, dihydrat ≥98% (dry basis), GR for analysis, Supelco®
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat
For analysis for the determination of ascorbic acid
Formuła: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·2H₂O
Temp. topnienia: ? 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150015
Numer CAS: 620-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-640-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 326.11 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3