Drukuj
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu ≥97.0% (by argentometric analysis, on dry substance), Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide, Tillmans' reagent, 2,6-Dichloroindophenol sodium, 2,6-Dichloroindophenol sodium salt, 2,6-Dichloroindophenol sodium derivative
36180-1G 36180-5G
36180-1GEA 184 PLN
36180-1G 36180-5G
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu ≥97.0% (by argentometric analysis, on dry substance), Fluka™
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu
Formuła: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂
MW: 290.08 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 620-45-1
Numer WE (dawny EINECS): 210-640-4
Klasyfikacja Merck : 13,03093
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
assay (HPLC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
melting range 124 - 127 °C
Identity (IR) complying
water (Karl Fischer) Max. 5 %