Drukuj
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat, BioReagent for the determination of vitamin C, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
D1878-25G D1878-5G
D1878-25GEA 1980 PLN
D1878-25G D1878-5G
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat, BioReagent for the determination of vitamin C, Sigma-Aldrich®
Sól sodowa 2,6-dichlorofenoloindofenolu, hydrat
2,6-Dichloroindophenol sodium salt hydrate is a blue redox dye.
Formuła: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Temp. topnienia: > 300 °C
Numer MDL: MFCD00150014
Numer CAS: 266615-56-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-640-4