Drukuj
Tlenek winian potasu i antymonu(III) hydrat ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A10889.22 A10889.0E A10889.36
A10889.22EA 287 PLN
A10889.22 A10889.0E A10889.36
Tlenek winian potasu i antymonu(III) hydrat ≥98%
Tlenek winian potasu i antymonu(III) hydrat
Purity: 98% CAS No.: 331753-56-1 Molecular Formula: C8H4K2O12Sb2.xH2O Formula Weight: 613.82(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.607 Appearance: White UN No.: 1551 MDL No.: MFCD00148863
Formuła: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·H₂O
Gęstość: 2,607
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148863
Numer CAS: 331753-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 234-293-3
Jednostka: 1551
ADR: 6.1,III