Drukuj
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
223801000 223805000 223800025
ACRO223801000EA 239 PLN
ACRO223801000 ACRO223805000 ACRO223800025
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat 99+%
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat
Formuła: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167056
Numer CAS: 28300-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 229-436-1
Jednostka: 1551
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00706
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)