Drukuj
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat 99.0-103.0% (RT), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
60063-1KG 60063-250G
SIAL60063-1KGEA 1230 PLN
SIAL60063-1KG SIAL60063-250G
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat 99.0-103.0% (RT), purum p.a., Sigma-Aldrich®
Tlenek winian potasu i antymonu(III) trihydrat
Formuła: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00167056
Numer CAS: 28300-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 229-436-1
Jednostka: 1551
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00706