Drukuj
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22194.0025 8.22194.0100
8.22194.0025EA 239 PLN
8.22194.0025 8.22194.0100
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat
Formuła: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396.91 g/mol
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temp. Zapłonu: 122
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151248
Numer CAS: 6119-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-001-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 62.5 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C (decomposition)
Molar Mass 396.91 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Flash Point 122 °C
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)