Drukuj
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
22630-10G-F 22630-50G-F
SIAL22630-10G-FEA 306 PLN
SIAL22630-10G-F SIAL22630-50G-F
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat
Formuła: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151248
Numer CAS: 6119-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-001-1