Drukuj
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W297607-100G-K W297607-1KG-K W297607-5KG-K
SIALW297607-100G-KEA 800 PLN
SIALW297607-100G-K SIALW297607-1KG-K SIALW297607-5KG-K
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat
Formuła: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396.91 g/mol
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temp. Zapłonu: 122
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151248
Numer CAS: 6119-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-001-1