Drukuj
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Quinine hydrochloride dihydrate, Quinine monohydrochloride dihydrate, (R)-(6-Methoxyquinolin-4-yl)((1S,2S,4S,5R)-5-vinylquinuclidin-2-yl)methanol hydrochloride dihydrate
163720250 163720050 163721000
ACRO163720250EA 442 PLN
ACRO163720250 ACRO163720050 ACRO163721000
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat 99%
Chlorowodorek (-)-chininy dihydrat
Formuła: C₂₀H₂₅ClN₂O₂·2H₂O
MW: 396.91 g/mol
Temp. topnienia: 115…116 °C (temp. rozkładu)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151248
Numer CAS: 6119-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-001-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 6 % to 10 % (1 g, 105°C)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -245° to -258° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm