Drukuj
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98.0%, BioReagent suitable for fluorescence, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
22640-25G 22640-5G
SIAL22640-25GEA 852 PLN
SIAL22640-25G SIAL22640-5G
Quinine hemisulphate monohydrate ≥98.0%, BioReagent suitable for fluorescence, Sigma-Aldrich®
Quinine hemisulphate monohydrate
Formuła: C₂₀H₂₄N₂O₂·0.5H₂SO₄·H₂O
Temp. topnienia: 219 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150792
Numer CAS: 6119-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-359-2
Klasyfikacja Merck : 12,03822