Drukuj
Siarczan chininy dihydrat 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
163710100 163710500
ACRO163710100EA 349 PLN
ACRO163710100 ACRO163710500
Siarczan chininy dihydrat 99+%
Siarczan chininy dihydrat
Formuła: C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O
Temp. topnienia: 233…235 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150790
Numer CAS: 6119-70-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-359-2
Klasyfikacja Merck : 12,03822
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water 4.0 to 5.5 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation -235° to -245° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1N HCl) (on anhydrous basis)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On anhydrous basis)